Learn More
Acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid was used in the synthesis of antistress agents. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque a été utilisé dans la synthèse d’agents antistress. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
L’acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque a été utilisé dans la synthèse d’agents antistress. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid |
Point de fusion | 206°C to 209°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 2216948 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 250.34 |
Pourcentage de pureté | 98% |