Learn More
3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
25g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 25g |
Poids de la formule | 231.34 |
Pourcentage de pureté | 97% |