Learn More
3,5-dibromobenzaldéhyde, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10298373
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
56990-02-4
C7H4Br2O
263.91
MFCD00156887
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
622077
3,5-dibromobenzaldéhyde
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
56990-02-4
C7H4Br2O
263.91
MFCD00156887
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
622077
3,5-dibromobenzaldéhyde
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromobenzaldehyde
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86°C to 90°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C6H3C(=O)H
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,ethyl acetate,methanol
Poids de la formule 263.91
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dibromobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.