Learn More
3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4440180
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1737-93-5
C5Cl2F3N
201.96
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
61273
3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
1737-93-5
C5Cl2F3N
201.96
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
61273
3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Point de fusion 24.0°C to 26.0°C
Densité 1.6220g/mL
Point d’ébullition 159.0°C to 160.0°C
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.622
Poids de la formule 201.96
Pourcentage de pureté 98%