Learn More
3’,5-Dihydroxy-4’,6,7-triméthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Description
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7 -triméthoxyflavone est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec et agents oxydants.
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7 -triméthoxyflavone est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec et agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone |
Point de fusion | 190°C to 192°C |
Quantité | 25 mg |
Beilstein | 1355109 |
Merck Index | 14,3901 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in chloroform and methanol. |
Poids de la formule | 344.32 |
Pourcentage de pureté | 97% |