Learn More
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-4-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Le chlorure de 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN3261 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 194.64 |
Pourcentage de pureté | 97% |