Learn More
Chlorure de 3-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzènesulfonyle, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride |
% min. CAS | 80.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzene-1-sulfonyl chloride |
Poids de la formule | 258.68 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |