Learn More
3,6,9-Triéthyl-3,6,9-triméthyl-1,4,7-triperoxonane, solution à 41 % dans les milieux sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane |
| Couleur | Sans désignation |
| Note relative au nom | 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit |
| CAS | 24748-23-0, 78-93-3 |
| % min. CAS | 40.0, 58.0 |
| % max. CAS | 42.0, 60.0 |
| Point de fusion | <10.0°C |
| Formule moléculaire | C12H24O6 |
| Numéro MDL | MFCD02685709 |
| Densité | 0.8750g/mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Peroxyde organique Type C et D
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P370+P380+P375-En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.