Learn More
3,6,9-Triéthyl-3,6,9-triméthyl-1,4,7-triperoxonane, solution à 41 % dans les milieux sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-203748 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10534521
Marque: Thermo Scientific Acros 349940050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit
CAS 24748-23-0, 78-93-3
% min. CAS 40.0, 58.0
% max. CAS 42.0, 60.0
Point de fusion <10.0°C
Formule moléculaire C12H24O6
Numéro MDL MFCD02685709
Densité 0.8750g/mL
Synonyme unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Clé InChI KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C
Nom IUPAC 3,6,9-triéthyl-3,6,9-triméthyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane
Poids moléculaire (g/mol) 264.318
CID PubChem 2734078
Poids de la formule 264.32
Pourcentage de pureté 7.3 to 7.6% (total active oxygen)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 0.875
Viscosité 5 mPa.s (20°C)
Quantité 5 g
Point d’éclair 74°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P370+P380+P375-En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.