Learn More
3-(Acryloyloxy)propyltriméthoxysilane, 94 %, stab. avec 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046808
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11309155
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16400.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(acryloyloxy)propyltriméthoxysilane est utilisé pour améliorer la conductivité thermique du caoutchouc de silicone rempli de charges hybrides. Il est impliqué dans la synthèse de nanoparticules de silice modifiées au vinyle et à l’acryalte à l’aide de vinyltriméthoxysilane. En outre, il est utilisé comme agent de couplage du silane impliqué dans la modification des nanoparticules de silice isothiocyanate-mésoporeuse de fluorescéine avec des doubles liaisons carbone-carbone.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4369-14-6
Formule moléculaire C9H18O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 234.32
Numéro MDL MFCD00054803
Clé InChI KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
CID PubChem 151204
Nom IUPAC 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-propenoate
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 95°C to 100°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Note relative au nom stabilized with 100ppm BHT
Quantité 5 g
Formule linéaire CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Numéro UN UN1760
Beilstein 2046320
Point d’éclair 123°C (253°F)
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 234.33
Pourcentage de pureté 94%
Indice de réfraction 1.429
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.059