Learn More
3-Amino-1-Boc-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’3-Amino-1-Boc-pipéridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
L’3-Amino-1-Boc-pipéridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Amino-1-Boc-piperidine |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 200.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |