Learn More
Acide 3-amino-3-(p-chlorophényl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid |
Point de fusion | 243°C to 245°C |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Spectre IR | Authentique |
Formule linéaire | ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H |
Conditionnement | Flacon en verre |