Learn More
3-amino-o-crésol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Amino-o-cresol |
Note relative au nom | 95% |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 127°C to 133°C |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Formule linéaire | H2NC6H3(CH3)OH |
Beilstein | 13, 579 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Amino-o-cresol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.