Learn More
3-bromure de bromo-2-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Used to obtain the target inhibitors. A new quasi-one-dimensional molecular solid based on Ni (mnt) 2 anion: Crystal structure and spin-gap transition 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide acts as stasrting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour obtenir les inhibiteurs cibles. Nouveau solide moléculaire quasi unidimensionnel basé sur l’anion Ni (mnt) 2 : Le bromure 4-bromo-2-fluorobenzyl de structure cristalline et à transition de spin agit comme matière première.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Utilisé pour obtenir les inhibiteurs cibles. Nouveau solide moléculaire quasi unidimensionnel basé sur l’anion Ni (mnt) 2 : Le bromure 4-bromo-2-fluorobenzyl de structure cristalline et à transition de spin agit comme matière première.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide |
Point d’ébullition | 60°C (0.1 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Synonyme | 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro |
Poids de la formule | 267.92 |
Pourcentage de pureté | 97% |