Learn More
3-bromure de bromo-4-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.50€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78239-71-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5Br2F |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.92 |
Numéro MDL | MFCD09037367 |
Clé InChI | ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro |
CID PubChem | 12922710 |
Nom IUPAC | 2-bromo-4-(bromométhyl)-1-fluorobenzène |
SMILES | FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61399.06 |
5 g |
31.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15487928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61399.14 |
25 g |
108.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15497928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61399.22 |
100 g |
304.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de 3-bromo-4-fluorobenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à la lumière. Sensible à l’humidité. Stocker sous argon.
Identifiants chimiques
78239-71-1 | |
267.92 | |
ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N | |
12922710 | |
FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1 |
C7H5Br2F | |
MFCD09037367 | |
3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro | |
2-bromo-4-(bromométhyl)-1-fluorobenzène |
Spécification
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide | |
41°C | |
C7H5Br2F | |
UN3261 | |
Slightly soluble in water. | |
FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1 | |
267.92 | |
267.92 | |
Solide |
78239-71-1 | |
Blanc | |
MFCD09037367 | |
3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro | |
ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-4-(bromométhyl)-1-fluorobenzène | |
12922710 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, ACIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only