Learn More
3-bromo-5-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-5-chloropyridine |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 78.7°C to 80.1°C |
Couleur | Blanc à marron |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 192.44 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Bromo-5-chloropyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.