Learn More
Acide 3-bromo-5-(trifluorométhoxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11445880
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11445880
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26500.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 453565-90-7
Formule moléculaire C8H4BrF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 285.016
Numéro MDL MFCD04116041
Clé InChI OYWFMHKHBDYTKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzoicacid, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid,3-bromo-5-trifluoromethoxy, pubchem4735, acmc-1apdc, 3-bromo-5-trifluoromethoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy
CID PubChem 2782843
Nom IUPAC Acide 3-bromo-5-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Point de fusion 87°C to 89°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 285.02
Pourcentage de pureté 97%