Learn More
3-(bromoacétyl)coumarine, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Bromoacetyl)coumarin |
Point de fusion | 164.0°C to 168.0°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 267.08 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DEUX 3-(Bromoacetyl)coumarin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.