Learn More
3-chlorotoluène, 97 %, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Acros 160455000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 108-41-8 Poids : 0.58500kg Transport : UN number : 2238 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 500mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10052010
  • 127.92€ / 500mL
Expédition estimée: 20-07-2022
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
108-41-8
126.58
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
7931
CC1=CC=CC(Cl)=C1
C7H7Cl
MFCD00000595
3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
1-chloro-3-méthylbenzène
Spécification
3-Chlorotoluene
108-41-8
100.0
Incolore à jaune
160°C to 162°C
97%
C7H7Cl
MFCD00000595
Flacon en verre
1.5210 to 1.523
500mL
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
CC1=CC=CC(Cl)=C1
126.58
126.59
97%
97%
96.0
1.0700g/mL
-48°C
50°C
Authentic
CH3C6H4Cl
05, 291
15, 2175
3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
Solubility in water: slightly soluble
1.07
1-chloro-3-méthylbenzène
7931
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Chlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
FDS Documents