Learn More
(3-cyanopropyl)triéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11327425
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1067-47-6
C10H21NO3Si
231.367
MFCD00042636
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
14024
4-triéthoxysilylbutanenitrile
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
1067-47-6
C10H21NO3Si
231.367
MFCD00042636
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
14024
4-triéthoxysilylbutanenitrile
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane is used as cyanoalkyl silane coupling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-cyanopropyl)triéthoxysilane est utilisé comme agent de couplage du silane cyanoalkyle.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 238°C to 241°C
Nom chimique ou matériau (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Quantité 100 g
Formule linéaire NCCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1942237
Point d’éclair 74°C (165°F)
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 231.37
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.961