Learn More
Acétale diéthylique de 3-cyclopropylpropargyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10473565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10473565 1 g Flacon en verre 1g
10617094 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10473565 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391650010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 146195-69-9
Formule moléculaire C10H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD12912455
Clé InChI WOSJTIAXBXVXLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopropylpropiolaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl cyclopropane, 3-cyclopropylpropargyl diethyl acetal, 3-cyclopropylpropargyl aldehyde diethyl acetal
CID PubChem 42580279
Nom IUPAC 3,3-diéthoxyprop-1-ynylcyclopropane
SMILES CCOC(C#CC1CC1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 236°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CCCH(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.97
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.