Learn More
Scientific Industries Accessoire d’agitateur orbital 3-D.
L’accessoire d’agitateur orbital 3-D pour Roto-Shake Genie ou Enviro-Genie permet un mélange doux et complet des boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts.
Marque:  Scientific Industries SI-1150
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10073682
  • 325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • L’accessoire d’agitateur orbital 3-D permet un mélange doux et complet des boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts
  • Se déplace à un angle de 5° via une rotation de 360°, ce qui offre une combinaison de mouvements verticaux et horizontaux
  • Idéal pour les applications telles que la coloration / blocage de gel et de transfert, le lavage des échantillons, la préparation de résine polymère, etc.
  • Pour une utilisation avec Roto-Shake Genie ou Enviro-Genie
Spécification
Spécification
1 kg
360°
Fixation pour agitateur orbital 3-D
1,4 kg
Coloration / blocage de gel et de transfert, lavage d’échantillons, préparation de résine polymère, et plus encore
Fixation orbitale 3-D, tapis antidérapant
Boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts
3 lb
Noir
Roto-Shake Genie