Learn More
3-(difluorométhoxy)aniline, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11905231
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
22236-08-4
C7H7F2NO
159.14
MFCD00236221
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
2774110
3-(difluorométhoxy)aniline
NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
22236-08-4
C7H7F2NO
159.14
MFCD00236221
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
2774110
3-(difluorométhoxy)aniline
NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Nom chimique ou matériau 3-(Difluoromethoxy)aniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 72.0°C to 76.0°C (4.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Difluoromethoxy)aniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.