Learn More
3-fluorophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-135300
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorophényl)propan-2-one
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorophényl)propan-2-one
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylacetone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide