Learn More
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3211921
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Glass Bottle
1679-36-3
C6H8O
96.129
MFCD00041627
LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
137151
hex-3-yn-2-one
CCC#CC(=O)C
1679-36-3
C6H8O
96.129
MFCD00041627
LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
137151
hex-3-yn-2-one
CCC#CC(=O)C
Nom chimique ou matériau 3-Hexyn-2-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Yellow
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 68.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire CH3CH2C≡CCOCH3
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.878
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid