Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide calconcarboxylique, qualité indicateur
74.73 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calconcarboxylic acid |
Point de fusion | 300°C |
Couleur | Noir à violet |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol |
Poids de la formule | 438.4 |
Qualité | Extra pur |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calconcarboxylic acid, indicator grade
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.