Learn More
Acide 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalènedisulfonique sel disodique, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15656950
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
525-05-3
C10H5NNa2O8S2
377.25
MFCD00149246
DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
10672
disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate
[Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
525-05-3
C10H5NNa2O8S2
377.25
MFCD00149246
DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
10672
disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate
[Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
pour la dét. spectrophotométrique de Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Point de fusion 300°C
Couleur Jaune
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Poids de la formule 377.26g/mol