Learn More
Acide 3-hydroxyanthranilique, -97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10545660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10545660 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10545660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434870010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 224°C to 231°C
Couleur Incolore à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7NO3
Numéro MDL MFCD00007700
Quantité 1 g
Synonyme 3-hydroxyanthranilic acid, 3-oxyanthranilic acid, 2-amino-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-anthranilsaeure, 3-ohaa, anthranilic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy, 3-hydroxyanthranilate, 3-hydroxy-anthranilsaeure german
Clé InChI WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
CID PubChem 86
ChEBI CHEBI:15793
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.