Learn More
chlorhydrate 3-hydroxyazétidine, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxyazetidine hydrochloride |
Point de fusion | 85.0°C to 90.0°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 109.56 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.