Learn More
3-Hydroxypyridine, Mikromol™
Code produit. 17981686
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Code produit. 17981686
Marque: Mikromol MM0429.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxypyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypyridine
CAS 109-00-2
Noms d’analytes ou de composants 3-Hydroxypyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H5 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
SMILES Oc1cccnc1
Nom IUPAC pyridin-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 95.0371 g/mol