Learn More
3-Indolylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10061740
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
771-51-7
C10H8N2
156.19
MFCD00005628
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
351795
CHEBI:17566
2-(1H-indol-3-yl)acétonitrile
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
771-51-7
C10H8N2
156.19
MFCD00005628
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
351795
CHEBI:17566
2-(1H-indol-3-yl)acétonitrile
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Indolylacetonitrile
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35°C to 37°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 156°C to 160°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 206°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6085 to 1.6105
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and toluene
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Indolylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.