Learn More
3-isothiocyanate de méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.20€ - 452.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3125-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.21 |
Numéro MDL | MFCD00040335 |
Clé InChI | WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, # |
CID PubChem | 137832 |
Nom IUPAC | 1-isothiocyanato-3-méthoxybenzène |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)N=C=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11437397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15090.06 |
5 g |
37.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15090.14 |
25 g |
125.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15090.22 |
100 g |
452.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3125-64-2 | |
165.21 | |
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N | |
137832 | |
COC1=CC=CC(=C1)N=C=S |
C8H7NOS | |
MFCD00040335 | |
3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, # | |
1-isothiocyanato-3-méthoxybenzène |
Spécification
3-Methoxyphenyl isothiocyanate | |
1.179 | |
>110°C (230°F) | |
C8H7NOS | |
MFCD00040335 | |
775987 | |
3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, # | |
COC1=CC=CC(=C1)N=C=S | |
165.21 | |
165.22 |
3125-64-2 | |
133°C to 134°C (10 mmHg) | |
Pungent | |
1.639 | |
UN2922 | |
Moisture sensitive | |
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N | |
1-isothiocyanato-3-méthoxybenzène | |
137832 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H302-H312
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only