Learn More
3-isothiocyanate de méthoxypropyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
100g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methoxypropyl isothiocyanate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 50g |
Poids de la formule | 131.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |