Learn More
Solution de 3-méthoxypropylamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. p-7083598 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 12902075
Marque: Fisher Chemical A 001 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 5332-73-0
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00014831
Clé InChI FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1672
Nom IUPAC 3-méthoxypropan-1-amine
SMILES COCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypropylamine
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL