Learn More
Alfa Aesar™ 3-Nitrobenzènesulfonamide, 99 %
Marque: Alfa Aesar™ H55831.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 121-52-8 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
121-52-8 | |
202.184 | |
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N | |
67138 | |
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-] |
C6H6N2O4S | |
MFCD00007935 | |
benzenesulfonamide, 3-nitro, m-nitrobenzenesulfonamide, 3-nitrobenzolesulfamide, 3-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitrobenzene-1-sulfonamide, m-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, m-nitro, 3-nitrobenzene sulfonamide, m-nitrobenzolsulfonamid | |
3-nitrobenzènesulfonamide |
Spécification
3-Nitrobenzenesulfonamide | |
166°C to 168°C | |
121-52-8 | |
MFCD00007935 | |
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N | |
3-nitrobenzènesulfonamide | |
67138 | |
Poudre |
Blanc | |
5g | |
C6H6N2O4S | |
benzenesulfonamide, 3-nitro, m-nitrobenzenesulfonamide, 3-nitrobenzolesulfamide, 3-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitrobenzene-1-sulfonamide, m-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, m-nitro, 3-nitrobenzene sulfonamide, m-nitrobenzolsulfonamid | |
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-] | |
202.184 | |
202.19 | |
99% |