Learn More
3-Phényl-1H-pyrazol-5-amine 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10049271
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1572-10-7
C9H9N3
159.192
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
136655
5-phényl-1H-pyrazol-3-amine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
1572-10-7
C9H9N3
159.192
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
136655
5-phényl-1H-pyrazol-3-amine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%