Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts, PharMed Ismaprene
Idéale pour les applications pharmaceutique, médicales et liées aux denrées alimentaires.
Marque:  Masterflex™ 95714-34
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.04536kg
Code produit. 15798398
  • 120.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 06-12-2022
Description
  • Recommandée pour les cultures et les tissus cellulaires.
  • Idéale pour filtrer la production, pour la fermentation et pour les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Imperméable à la lumière classique et aux rayons UV.
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF.
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR 177.2600, pharmacopée américaine classe VI, listé NSF (norme 51)
Oui
Ismaprène PharMed
−60°C
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Vide pas enregistré :Excellent, milieux visqueux :Bon, Milieu stérile :Excellent
Autoclaveable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C (250°F). Gas sterilization with ethylene oxide. Sterilization with radiation up to 2.5 mrad. Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
135°C
Jaune-Jaune
Diam. interne1,42 mm
400 mm
12/boîte
Diam. interne1,42 mm
Beige