Learn More
Acide 3-(tétrazol-5-yl)phénylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11916761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11916761 1 g 1g
11926761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11916761 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 445560010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 775351-30-9 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 775351-30-9
Formule moléculaire C7H7BN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.97
Numéro MDL MFCD11044436
Clé InChI XMJKBDSKRITXBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenyl-boronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-2h-tetrazol-5-yl phenyl, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl-boronic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, acmc-209pal
CID PubChem 46737996
Nom IUPAC Acide [3-(2H-tétrazol-5-yl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=NNN=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.97
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.