Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Thienylboronic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Amber glass bottle |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 127.96 |
Pourcentage de pureté | 97% |