Learn More
Iodure de 3-thiénylmagnésium, solution 0,3 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10852251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
Code produit. 10852251
Marque: Thermo Scientific Acros 433650500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 65.0°C
Nom chimique ou matériau 3-Thienylmagnesium iodide
CAS 172035-86-8, 109-99-9
Couleur Jaune à marron
% min. CAS 5.19, 89.63
% max. CAS 10.37, 94.82
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule moléculaire C4H3IMgS
Numéro MDL MFCD03427252
Point d’éclair −17°C
Synonyme 3-thienylmagnesium iodide, magnesium, iodo-3-thienyl, iodo 3-thienyl magnesium, 3-thienyl magnesium iodide, thiophen-3-ylmagnesium iodide, 3-iodomagnesio thiophene, lderxyctdnlptd-uhfffaoysa-m, magnesium,3h-thiophen-3-ide,iodide, 3-thienylmagnesium iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-thienylmagnesium iodide solution, 0.3 m in thf
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES I[Mg]C1=CSC=C1
Nom IUPAC magnésium ; 3H-thiophèn-3-ide ;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
CID PubChem 10752186
Poids de la formule 234.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.20 to 0.40M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.904
Densité 0.9040g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Thienylmagnesium iodide, 0.3M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.