Learn More
3-Thiénylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Thienylmethylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Synonyme | 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 113.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |