Learn More
Alcool propargylique 3-(triméthylsilyl), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382177
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11382177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09649.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5272-36-6 | C6H12OSi | 128.25 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol is used as a reagent to synthesize Isbogrel, a Thromboxane A 2 (TXA 2) synthase inhibitor and also a TXA 2 receptor antagonist that has potential to treat asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool propargylique 3-(triméthylsilyl) est utilisé comme réactif pour synthétiser l’isbogrel, un inhibiteur de la synthase du thromboxane A 2 (TKA 2) et un antagoniste du récepteur TXA 2 qui peut traiter l’asthme.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5272-36-6
Formule moléculaire C6H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 128.25
Numéro MDL MFCD00002913
Clé InChI ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
CID PubChem 78930
Nom IUPAC 3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
Spécification
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
Quantité 1 g
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CCH2OH
Numéro UN UN2810
Beilstein 1902505
Point d’éclair 66°C (150°F)
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 128.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Indice de réfraction 1.451
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.865