missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool propargylique 3-(triméthylsilyl), +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7045161
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11382177

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09649.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 5272-36-6 | C6H12OSi | 128.25 g/mol

3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol is used as a reagent to synthesize Isbogrel, a Thromboxane A 2 (TXA 2) synthase inhibitor and also a TXA 2 receptor antagonist that has potential to treat asthma.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’alcool propargylique 3-(triméthylsilyl) est utilisé comme réactif pour synthétiser l’isbogrel, un inhibiteur de la synthase du thromboxane A 2 (TKA 2) et un antagoniste du récepteur TXA 2 qui peut traiter l’asthme.

Solubilité
Non miscible avec l’eau.

Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5272-36-6
Formule moléculaire C6H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 128.25
Numéro MDL MFCD00002913
Clé InChI ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
CID PubChem 78930
Nom IUPAC 3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO

Spécification

Point d’ébullition 170°C to 172°C
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
Quantité 1 g
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CCH2OH
Numéro UN UN2810
Beilstein 1902505
Point d’éclair 66°C (150°F)
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 128.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Indice de réfraction 1.451
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.865
Show More Show Less

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.