Learn More
Masterflex™ Robinet d’arrêt à grand alésage à 3 voies
Parfait pour la manipulation de volumes de débit plus élevés en cours de traitement tout en utilisant des raccords similaires aux systèmes Luer. Le robinet d’arrêt à grand alésage à 3 voies Cole-Parmer™ n’est pas stérile et n’est ni approuvé ni prévu pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres applications axées sur le patient.
Marque: Masterflex™ 30600-23
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
- Améliorez le débit de liquide avec un plus grand alésage que les robinets d’arrêt standard Luer
- Idéal pour la manipulation de volumes à haut débit
Spécification
Débit à 3 voies | |
PC | |
10/boîte | |
Luer-Lock mâle, Luer femelle |