Learn More
Fisherbrand™ Lames coniques plates en acier inox
Bénéficiez d’une précision optimale à chaque utilisation des lames coniques plates en acier inox. Fabriquées en nickel et en acier inox, les lames coniques plates en acier inox Fisherbrand™ sont essentielles pour tous les travaux en laboratoire.
22.70€ - 25.80€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Quantité | 5 Paquets |
Type de produit | Spatule à lame plate |
Finition | Luminosité |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786597
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
25.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776597
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
22.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spatules en nickel et acier inox
- Corps Chattaway de 3,6 mm
- Corps micro de 1,6 mm en nickel et en acier inox
- Lame de laboratoire conique plate
- En acier inox 304
- finition non magnétique, brillante 18/8
- Idéale pour les applications de laboratoire
- Longueur = 90 mm
- Largeur d’extrémité étroite = 15 mm
- Largeur d’extrémité opposée = 25 mm
Spécification
Autoclavable | |
5 Paquets | |
Luminosité | |
-196°C à +550°C |
Stérile | |
Spatule à lame plate | |
Idéal pour les applications stériles | |
Acier inoxydable |