Learn More
Fisherbrand™ Cuillères déportées en acier inox
La cuillère, avec sa forme incurvée unique et déportée, permet d’accéder à tous les coins de bouteilles et de récipients, ce qui réduit les pertes d’échantillons. L’extrémité alternative peut être utilisée comme un grattoir pour retirer des éclats d’échantillons durs ou comme spatule pour l’échantillonnage ou le soulevage.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Spatule cuillère coudée de laboratoire
- Acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
- Utilise le meilleur acier inox 304 résistant à la corrosion
- La cuillère, avec sa forme incurvée unique et déportée, permet d’accéder à tous les coins de bouteilles et de récipients, ce qui réduit les pertes d’échantillons
- L’extrémité alternative peut être utilisée comme un grattoir pour retirer des éclats d’échantillons durs ou comme spatule pour l’échantillonnage ou le soulevage
- Peut être utilisée en laboratoire pour récupérer des poudres, des granulés, des solides et des liquides visqueux
Spécification
1 de chaque | |
Autoclavable | |
Luminosité | |
-196°C à +550°C | |
190 mm |
Stérile | |
Spatule cuillère coudée de laboratoire | |
Pour les applications stériles | |
Acier inoxydable |