Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à jupe pleine 384 puits
Cela réduit la variabilité des puits à puits grâce aux plaques PCR à puits 384, plaques PCR à jupe complète, à paroi fine pour un transfert de chaleur efficace et compatibles avec la plupart des principaux thermocycleurs.
359.00€ - 363.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’endotoxines. |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 16 x 24 |
Nbre de puits | 384 |
Volume (métrique) de travail | 25 μl |
Code produit | Marque | Couleur | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042103
|
Thermo Scientific™
AB1384G |
Vert | Aucun code-barres |
359.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10082243
|
Thermo Scientific™
AB1384Y |
Jaune | Aucun code-barres |
363.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12642495
|
Thermo Scientific™
AB1384P |
Violet | Aucun code-barres |
359.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les plaques PCR à jupe pleine à 384 puits présentent des parois fines pour un transfert de chaleur efficace et une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs.
Points clés
- Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
- Des parois de puits uniformes et fines permettent un transfert de chaleur maximum et homogène assurant également de hautes performances à partir de chaque échantillon
- Empreinte SBS
- Volume maximal des puits de 40 µl, volume utile de 25 µl
- Coin biseauté : A24
Spécification
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’endotoxines. | |
16 x 24 | |
25 μl |
Étalon | |
384 |