Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P109
74.65 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.42300kg
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents and polar solvents.
These 384-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 1.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
C17
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
No Barcode | |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Non stérile | |
145 μl | |
10 Plates | |
15,5 mm |
Specification Certified, GC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
4 à 120 μl | |
Sans revêtement | |
En forme de V | |
-80°C to 121°C | |
Microtiter |