Learn More
Uvex™ Combinaisons de protection chimique classiques 3B Chem
Code produit. p-7228504 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 17797649
Marque: Uvex™ 8988009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaisons jetables fabriquées en polypropylène SMS laminé avec film en polyéthylène pour une sécurité maximale.
  • Matériau très résistant combiné à des coutures soudées et collées par ultrasons pour garantir une barrière efficace et une sécurité maximale
  • Imperméable aux liquides
  • Matériau à faible bruit
  • Sans silicone ni substances altérant l’hydrophobie de la peinture
  • Matériau : Polypropylène non-tissé laminé avec un film en polypropylène
  • Offrent une protection contre une large gamme de produits chimiques
  • Un passe-doigt pour le majeur empêchent les manches de glisser le long du bras
  • Rabat à fermeture éclair auto-adhésif pour une protection optimale
  • Propriétés anti-statiques
  • Protection contre les maladies infectieuses
  • Matériau léger et durable
  • Grip textile doux pour la peau à l’intérieur
  • Taille élastiquée pour un ajustement parfait
  • Fermetures sûres et pratiques grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
  • Tirette de fermeture éclair confortable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Jaune
Jetable Single-use
Type de taille Élastique
Type de cheville Elastic
Type de manchette Covered Elastic
Type de goulot Capuche
Hood Type Standard
Type de bouchon Zipper with Self-adhesive Flap
Type de couture Taped
Stérilité Non stérile
Résistance Chemicals
Certifications/Conformité EN 14126, EN 14605 - type 3B, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 1149-5, EN 1073-2