Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4520
Description
- Conçues pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et les éclaboussures et les pulvérisations de liquides limitées
- Fabriquées à partir de matériaux légers et respirants pour une réduction du stress thermique et un excellent confort d’utilisation toute la journée
- Col standard pour une utilisation avec un équipement respiratoire ou lorsque l’utilisateur ne souhaite pas de capuche
- Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Coveralls |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Élastique, Maille |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |